AuftragsverfolgungKontakt
Rain jacket, Brest 1692 | Avantor
Rain jacket, Brest 1692
Olivgrün, L
Artikelnr. SIOE1692/A98/L
Anbieter:   SIOEN
Rain jacket, Brest 1692
Artikelnr. SIOE1692/A98/L
Anbieter:  SIOEN
Rain jacket, Brest 1692
Rain jacket, Brest 1692
Olivgrün, L
Preis
52,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Water- and windproof rain jacket made of Texoflex fabric consisting of 100% polyester knitting with PVC coating. The jacket is extremely strong and tear resistant.
  • High frequency welded seams
  • Fixed hood, zip closure under flap with press studs
  • Two patched pockets
  • Raglan sleeves with underarm- and back ventilation
  • Elasticated wind cuffs in sleeves
Back length: 80 cm
 : ENV 343 (3-1)
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Farbe:
    Olivgrün
  • Seq:
    03
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    SIOE1692/A98/L
  • Modell:
    1692 Brest
  • Verschlussart:
    Knöpfe
  • Stoff:
    100% polyester knitting with PVC coating
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    380 g/m²