Pullover, high visibility, Bindal 284A
Neongelb/grau, 3XL
Artikelnr. SIOE284A/856/3XL
Anbieter: SIOEN
Springe zu:
Product Details & Documents
Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
- Elasticated reflective tape for improved comfort
- Straight collar, hidden zip closure
- Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
Weight: 280 g/m²
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Neongelb/grau
- Seq:12
- Cat. No.:SIOE284A/856/3XL
- Modell:Bindal 284A
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane
- Riskobereich:HiVis
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:280 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.