AuftragsverfolgungKontakt
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Neongelb/grau, XXL
Artikelnr. SIOE284A/856/2XL
Anbieter:   SIOEN
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Artikelnr. SIOE284A/856/2XL
Anbieter:  SIOEN
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Pullover, high visibility, Bindal 284A
Neongelb/grau, XXL
Preis
133,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soft pullover made of 71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane. With decorative seams and a grey finish at cuffs and collar.
  • Elasticated reflective tape for improved comfort
  • Straight collar, hidden zip closure
  • Round inset sleeves, knitted windcuffs at end of sleeves
Weight: 280 g/m²
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Neongelb/grau
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    SIOE284A/856/2XL
  • Modell:
    Bindal 284A
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    71% molleton polyester, 25% viscose and 4% elasthane
  • Riskobereich:
    HiVis
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    280 g/m²