Aräometerzylinder
500 ml, 54 mm, 360 mm, Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
Artikelnr. AMARH860808
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Zylinder für Aräometer mit Standfuß und Ausguss.
Spezifikationen
- Kapazität:500 ml
- Bezeichnung:Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
- Seq:02
- I-Höhe:360 mm
- I-Ø:54 mm