J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
7,00, ±0,02, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Supplier: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability. You can eliminate the time and expense of preparation and standardisation of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control.
Contain 0,01% Sodium benzoate.
Certifications: This buffer is traceable to NIST Standard reference buffer.
Dokumente
Certificates
Search by Lot Numbersds_BAKR5606 sds_BAKR5608 sds_BAKR5609 sds_BAKR5678 sds_BAKR7262
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
More
Specifications
Specifications
- Packung:Plastic bottle
- pH-Puffertyp:Phosphat
- VE:5 L
- Referenztemperatur:20 °C
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:7,00
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.