AuftragsverfolgungKontakt
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions | Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
12,00, ±0,05, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Anbieter:   Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
Artikelnr. 5678.1000
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
12,00, ±0,05, Phosphat, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
72,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability. You can eliminate the time and expense of preparation and standardisation of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control.
Contain 0,01% Sodium benzoate.
Zertifizierung: This buffer is traceable to NIST Standard reference buffer.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0,05
  • pH-Wert:
    12,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.