ContactUsLinkComponent
ToxiRAE Pro PID Safety Configuration 1-Gas-Detektor mit PID (integrierte Umlaufpumpe für PID-Sensor), Sensor: PID-Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), Vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Pas 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A010-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
ToxiRAE Pro PID Safety Configuration 1-Gas-Detektor mit PID (integrierte Umlaufpumpe für PID-Sensor), Sensor: PID-Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), Vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Pas 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A010-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together