MultiRAE Lite PID, UEG, CO, H2S, NH3, O2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor, Messbereich 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3-A2C1R8E-0
Lieferant: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together