Messpipetten
, 5 ml, 0,2 ml
Artikelnr. NEUB0251-28-220
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Glas, braun
Spezifikationen
- Kapazität:5 ml
- Seq:01
- Teilung:0,2 ml