Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Anbieter: Cayman Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
- CAS Nummer:520-18-3
- Formel:C₁₅H₁₀O₆
- MDL-Nummer:MFCD00016938
- Molekulargewicht:286.24 g/mol
- EINECS:208-287-6
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



