AuftragsverfolgungKontakt
Kämpferol | Avantor
Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
Artikelnr. CAYM11852-25
Anbieter:   Cayman Chemical
Kämpferol
Artikelnr. CAYM11852-25
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  520-18-3
Kämpferol
Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
CAS Nummer:  520-18-3
Preis
69,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • CAS Nummer:520-18-3
  • Formel:C₁₅H₁₀O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00016938
  • Molekulargewicht:286.24 g/mol
  • EINECS:208-287-6
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 mg