AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren
5,0 ±0,60 mm, 120,0 ±1,7 mm, 1500 mm
Artikelnr. SMITT/120/5.0
Anbieter:   SMITH SCIENTIFIC
Glasröhren
Artikelnr. SMITT/120/5.0
Anbieter:  SMITH SCIENTIFIC
Glasröhren
5,0 ±0,60 mm, 120,0 ±1,7 mm, 1500 mm
Preis
740,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.500 mm
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    120,0 ±1,7 mm
  • Wandstärke:
    5,0 ±0,60 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    30