Glyceryl Monooleate, Reference Standards
Glyceryl Monooleate 40%, USP reference standard, 500 mg
Artikelnr. 1295753.
Anbieter: USP
Springe zu:
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mg
- Normen:USP reference standard
- Bezeichnung:Glyceryl Monooleate 40%
- Cat. No.:1295753.
- CAS Nr.:25496-72-4
- Bezeichnung:Glyceryl Monooleate 40%
- Formel:C₂₁H₄₀O₄
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



