Tisch-Densitometer
Tragbares Trübungsmessgerät (batteriebetrieben), DEN-1B, 0 − 15,00 McF
614-0235
Densitometer für die Trübung von Zellsuspensionen.
- Batteriebetriebenes Modell, ideal für entlegene Bereiche
- Werksseitig kalibriert - Erhaltung der Kalibrierung auch ohne Stromversorgung
- Kann vom Benutzer mit handelsüblichen Standards oder mit im Labor vorbereiteten Zellsuspensionen kalibriert werden
Für biowissenschaftliche Anwendungen auf dem Labortisch oder in Kühlräumen, Brutschränken und Arbeitsstationen geeignet.
: Mit einem D16-Adapter für Röhrchen mit Ø 16 mm geliefert.
- Modell:DEN-1B
- Messbereich:0 − 15,00 McF
- Bezeichnung:Tragbares Trübungsmessgerät (batteriebetrieben)
- Seq:02
- Cat. No.:614-0235
- Genauigkeit der Dichte:3,0 ±0,1 McF
- B×T×H:165×115×75 mm
- Lichtquelle:LED
- Probengröße:2 ml
- Gewicht:700 g
Accessories
- Bezeichnung
- Bezeichnung
- GRANDENTUBE18Glass Test Tube 18×100 mm. High borosilicate, PP Cap with silicone pad1 * 100 ST - 75,00 €
- Bezeichnung
- GRANDENTUBE16Glass test tube 16×100 mm, high borosilicate, PP cap with silicone pad (100 tubes per box)1 * 100 ST - 75,00 €