AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen generators, NG range | Avantor
Nitrogen generators, NG range
NG4000 without compressor, UK-plug, 4000 ml/min, 430×410×1260 mm
Artikelnr. PEAK10-2260
Nitrogen generators, NG range
Artikelnr. PEAK10-2260
Anbieter:  
Nitrogen generators, NG range
Nitrogen generators, NG range
NG4000 without compressor, UK-plug, 4000 ml/min, 430×410×1260 mm
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
  • Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
  • Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    4000 ml/min
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    430×410×1260 mm
  • Typ:
    NG4000 without compressor, UK-plug
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.