Nitrogen generators, NG range
NG250 without compressor, UK-plug, 250 ml/min, 430×410×620 mm
Artikelnr. PEAK10-2022
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
UHP - PRECISION STD NITROGEN 250CC 1 * 1 ST Artikelnr.PEAK61-0250
Produkt PEAK61-0250 ist ähnlich zu PEAK10-2022, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
- Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
- Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Spezifikationen
- Förderleistung:250 ml/min
- Seq:01
- B×T×H:430×410×620 mm
- Typ:NG250 without compressor, UK-plug