AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen generators, NG range | Avantor
Nitrogen generators, NG range
NG600A with compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
Artikelnr. PEAK10-1060
Nitrogen generators, NG range
Artikelnr. PEAK10-1060
Anbieter:  
Nitrogen generators, NG range
Nitrogen generators, NG range
NG600A with compressor, UK-plug, 600 ml/min, 430×410×620 mm
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
UHP - PRECISION STD NITROGEN 600CC 1 * 1 ST Artikelnr.PEAK61-0600
Produkt PEAK61-0600 ist ähnlich zu PEAK10-1060, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
LUFT KOMPRESSOR - PRECISION AIR COMP 1 * 1 ST Artikelnr.564-3002
Produkt 564-3002 ist ähnlich zu PEAK10-1060, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.
Product Details & Documents
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
  • Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
  • Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1×¼" BSP female
Pressure dewpoint: –70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    600 ml/min
  • Seq:
    15
  • B×T×H:
    430×410×620 mm
  • Typ:
    NG600A with compressor, UK-plug
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.