AuftragsverfolgungKontakt
Inlet liners | Avantor
Inlet liners
Liner, GC, ultra inert, straight, 1 mm
Artikelnr. HEWL5190-4047
Anbieter:   Agilent
Inlet liners
Artikelnr. HEWL5190-4047
Anbieter:  Agilent
Inlet liners
Inlet liners
Liner, GC, ultra inert, straight, 1 mm
Preis
51,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
  • Consistent high level of inertness
Spezifikationen
  • Ø int.:
    1 mm
  • Bezeichnung:
    Liner, GC, ultra inert, straight
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.