AuftragsverfolgungKontakt
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series | Avantor
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
5,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Artikelnr. HANNHI5005
Anbieter:   Hanna
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Artikelnr. HANNHI5005
Anbieter:  Hanna
CAS Nummer:  
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
5,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
70,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Colour coded labels
  • ±0,01 pH
Zertifizierung: Technical buffer solutions with certificate.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    5,00
  • Cat. No.:
    HANNHI5005
Spezifikationen