AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
100 ml, Hellblau
Artikelnr. 231-0415
Anbieter:   VITLAB
Messschaufeln
Artikelnr. 231-0415
Anbieter:  VITLAB
Messschaufeln
Messschaufeln
100 ml, Hellblau
Preis
20,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, farbig. Mit präzise geformter Füllkante und bequemem, stabilem Griff.
  • Auch geeignet als Wägeschaufeln
  • Leicht lesbare Volumenangaben an der Oberseite des Griffs
  • Lebensmittelsicheres Produkt gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Farbe:
    Hellblau