Messschaufeln
100 ml, Gelb
Artikelnr. 231-0412
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig. Mit präzise geformter Füllkante und bequemem, stabilem Griff.
- Auch geeignet als Wägeschaufeln
- Leicht lesbare Volumenangaben an der Oberseite des Griffs
- Lebensmittelsicheres Produkt gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Farbe:Gelb