ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät O2,LEL,CO,H2S,NH3,wiederaufl., Micro5 5-Gas-Detektor als Diffusions-Gerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/67) eingebaut. Größe: 14,5 x 7,4 x 3,8 cm Gewicht: 370 g Temperatur: -20 bis +50°C Sensoren: O2: elektroche 1 * 1 ST
  BWTEM5XWAYRDDYE00
Gaswarngerät O2,LEL,CO,H2S,NH3,wiederaufl., Micro5 5-Gas-Detektor als Diffusions-Gerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/67) eingebaut. Größe: 14,5 x 7,4 x 3,8 cm Gewicht: 370 g Temperatur: -20 bis +50°C Sensoren: O2: elektroche 1 * 1 ST
  BWTEM5XWAYRDDYE00
Frequently Bought Together