AuftragsverfolgungKontakt
Heating Cords | Avantor
Heating Cords
Heating cord, 750 W, 5 m
Artikelnr. WINKWKG00405000750
Anbieter:   WINKLER
Heating Cords
Artikelnr. WINKWKG00405000750
Anbieter:  WINKLER
Heating Cords
Heating Cords
Heating cord, 750 W, 5 m
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
  • With flexible glass-silk outer braiding
  • Max. temperature 400 °C
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Heating cord, 750 W
  • Länge:
    5 m
  • Seq:
    07