AuftragsverfolgungKontakt
Heating tapes | Avantor
Heating tapes
Heating tape, 2,0 m length, 500 W
Artikelnr. WINKWBG00402000500
Anbieter:   WINKLER
Heating tapes
Artikelnr. WINKWBG00402000500
Anbieter:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 2,0 m length, 500 W
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Heating tape, 2,0 m length, 500 W
  • Seq:
    04