Heating tapes
Heating tape, 1,5 m length, 375 W
Artikelnr. WINKWBG00401500375
Anbieter: WINKLER
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Heating tape, 1,5 m length, 375 W
- Seq:03