Heating tapes
Heating tape, 11,0 m length, 820 W
Artikelnr. WINKWBS00211000820
Anbieter: WINKLER
Springe zu:
Product Details & Documents
These heating tapes contain four heat conductors, insulated silicone, outer braiding with tinned copper wire, factory terminated and vulcanised main connection.
- Very high and constant heating power per meter
- High operating temperature
- Extremely flexible
- Quick and easy installation
Spezifikationen
- Bezeichnung:Heating tape, 11,0 m length, 820 W
- Seq:19
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.