Heating tapes
Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Artikelnr. WINKWBG00403000750
Anbieter: WINKLER
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Heating tape, 3,0 m length, 750 W
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.