Woulff'sche Flaschen
, , 130 mm, 225 mm, mit NS-Schliff
Artikelnr. WITG5.810.002
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit drei Hälsen.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Ext.Ø:130 mm
- Höhe:225 mm
- Seq:02
- Hals:mit NS-Schliff