Woulff'sche Flaschen
, , 185 mm, 290 mm, mit NS-Schliff
Catalog # WITG5.810.005
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit drei Hälsen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ext.Ø:185 mm
- Höhe:290 mm
- Seq:03
- Hals:mit NS-Schliff