AuftragsverfolgungKontakt
Electrode cleaning solutions | Avantor
Electrode cleaning solutions
Pepsin-HCl solution, for cleaning junctions with protein contamination, treatment time about 1 h, 1×250 ml, 250 mL
Artikelnr. METN51340068
Anbieter:   Mettler - Toledo
Electrode cleaning solutions
Artikelnr. METN51340068
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
Electrode cleaning solutions
Pepsin-HCl solution, for cleaning junctions with protein contamination, treatment time about 1 h, 1×250 ml, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
33,16 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Pepsin-HCl solution, for cleaning junctions with protein contamination, treatment time about 1 h, 1×250 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.