DIAPHRAGMAREINIGER HCL/THIOHARNSTOFF 1 * 250 mL
METN51340070
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
: HIRSCHMANN
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals