ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite UEG, O2, CO, H2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensoren: UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sensor, Sauerstoff, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Kohlenmonoxid-Wassers 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA600C1EFM020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite UEG, O2, CO, H2 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensoren: UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sensor, Sauerstoff, Messbereich: 0-30% CO: elektrochemischer Sensor, Kohlenmonoxid-Wassers 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA600C1EFM020
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together