AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cover glasses | Avantor
Rectangular cover glasses
Coverslips, 9×35 mm, 0,13 - 0,16 mm
Artikelnr. BELC1916-09035A
Marketsource
Anbieter:   BELLCO GLASS
Rectangular cover glasses
Artikelnr. BELC1916-09035A
Anbieter:  BELLCO GLASS
Marketsource
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
Coverslips, 9×35 mm, 0,13 - 0,16 mm
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These rectangular cover glasses are designed for use with culture tubes.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Coverslips
  • L×B:
    9×35 mm
  • Seq:
    001
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.