AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Biotainer®, Nalgene® | Avantor
Flaschen, Biotainer®, Nalgene®
5000 ml, with closure, sterile, 48 mm, PETG, Klar, 165 mm, 98×98×290 mm, 48 mm, Prolonged storage, 6 per pack/6 per case
Artikelnr. NALG3415-42
Flaschen, Biotainer®, Nalgene®
Artikelnr. NALG3415-42
Flaschen, Biotainer®, Nalgene®
Flaschen, Biotainer®, Nalgene®
5000 ml, with closure, sterile, 48 mm, PETG, Klar, 165 mm, 98×98×290 mm, 48 mm, Prolonged storage, 6 per pack/6 per case
Preis
500,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PETG, crystal clear.
  • No risk of valuable contents loss with the leakproof assurance
  • Puncture and impact resistant bottles secure your highly valuable contents
  • Supported by extensive validation documentation to reduce time and cost at implementation
  • Customised fluid transfer options available to fit your specific process application
  • Easy-to-read graduations, lot number and expiration date for convenient, no-mistake traceability
Biotainer™ bottles are designed specifically for the storage and transportation of active pharmaceutical ingredients. Extensive regulatory documentation assures that the products meet your demanding biotechnology requirements and reduces the time and cost to implement them in your process.
Eliminate the cost of cleaning, sterilising and associated validations compared to bottles designed for reuse with Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ bottles, ideal for prolonged storage of pH sensitive materials such as culture media. Certified sterile and ready-to-use, all biotainer bottles are gamma irradiated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶.
Durable, crystal clear PETG for sample integrity, closures with polyethylene foam core liners for leakproof assurance, custom options available for fluid transfer applications, supported by extensive validation documentation, suitable for storage in conditions from −40 to +70 °C.
Zertifizierung: USP class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21CFR 177.1315.
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    48 mm
  • Für:
    Prolonged storage
  • Verpackt:
    6 per pack/6 per case
  • Gewinde:
    48 mm
  • Typ:
    with closure, sterile
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Material:
    PETG
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    98×98×290 mm
  • Hals I-Ø:
    165 mm
  • Cat. No.:
    NALG3415-42
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verschlussgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NALG362515-0480
    Biotainer®-Ersatzverschluss, PP, steril, mit Silikoneinlage
    48 mm
    48 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 300 ST - 3 410,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verschlussgröße
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NALG2560-0489
    3-Port-Verschluss, zwei Ports 6,36 mm Innendurchmesser, ein Port 4,76 mm
    __
    48 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4 ST - 238,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.