AuftragsverfolgungKontakt
Ball valves with thread | Avantor
Ball valves with thread
15 mm, 12,7 mm inner inflowing/M29×1,75 outer outflowing
Artikelnr. BURK0500-8102
Anbieter:   BURKLE
Ball valves with thread
Artikelnr. BURK0500-8102
Anbieter:  BURKLE
Ball valves with thread
Ball valves with thread
15 mm, 12,7 mm inner inflowing/M29×1,75 outer outflowing
Preis
20,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ball valve made of PP with outer/inner thread.
  • Maximum operating pressure 10 bar (at +20 °C)
  • Maximum operating temperature 100 °C
  • Suitable for food
It also consists fibre-glass reinforced, ball made of PP, handle with O-ring made of food-safe NBR and a seal made of HDPE.
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    15 mm
  • Gewinde:
    12,7 mm inner inflowing/M29×1,75 outer outflowing
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.