Doppelspatel, Mikro
150 mm, 40 mm, 2 mm
Artikelnr. WITG7.412.052
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Mikrospatel mit zwei flachen Enden aus Edelstahl.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:2 mm
- Spitzenlänge:40 mm