ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite 6Gas CO2,UEG,O2,CO,H2S,CL2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3-B8C1R6E-0
Lieferant:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite 6Gas CO2,UEG,O2,CO,H2S,CL2 6-Gas-Detektor als Pumpengerät, Sensoren: CO2: NDIR-Infrarot Kohlendioxid-Sensor, Messbereich: 0-50000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: elektrochemischer Sauerstoff-Sensor, 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA3-B8C1R6E-0
Lieferant:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together