Hochtemp-Induktiv-Sensor IRH 040 S250 Ausführung: Quader 40 mm Nennschaltabstand mm: 20 nicht bündig, einstellbar Umgebungstemperatur °C: 0…+250 EMV-Klasse: A Schaltfrequenz Hz: 30 Schutzart: IP 60 Gehäusewerkstoff: Aluminium/Peek Anschlusskabel: 5 m 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31294
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together