ContactUsLinkComponent
Hochtemp-Induktiv-Sensor IDH 080 S250 Ausführung: Durchmesser 80mm, L x B 80 x 92mm, H 40 mm Nennschaltabstand mm: 40 nicht bündig, einstellbar Umgebungstemperatur °C: 0…+250 EMV-Klasse: A Schaltfrequenz Hz: 30 Schutzart: IP 60 Gehäusewerkstoff: Alum 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP31295
Hochtemp-Induktiv-Sensor IDH 080 S250 Ausführung: Durchmesser 80mm, L x B 80 x 92mm, H 40 mm Nennschaltabstand mm: 40 nicht bündig, einstellbar Umgebungstemperatur °C: 0…+250 EMV-Klasse: A Schaltfrequenz Hz: 30 Schutzart: IP 60 Gehäusewerkstoff: Alum 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP31295
Frequently Bought Together