ContactUsLinkComponent
GMF 015 GSP INDUKT. SCHALTER 6M TROPEN-Serie DC Klimawechselfest 120°C Ausführung DC PNP M30x1,5 Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [µA] 1 Spannungsabfall [V] ca. 2 Schaltfr 1 * 1 ST
  EGEEP30714/6M
GMF 015 GSP INDUKT. SCHALTER 6M TROPEN-Serie DC Klimawechselfest 120°C Ausführung DC PNP M30x1,5 Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [µA] 1 Spannungsabfall [V] ca. 2 Schaltfr 1 * 1 ST
  EGEEP30714/6M
Frequently Bought Together