Scheidetrichter, Squibb
, 250 ml, 29/32 NS
Artikelnr. LENZ04018149
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
- Without graduation
- Very good temperature and chemical resistance
- Amber coloured for ligth sensitve liquids
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Hülse:29/32 NS
- Kapazität:250 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.