Testplatten
Test panel, cold rolled steel, smooth, degreased and cleaned, 75×150×0,5 mm
Artikelnr. SIMEVF8511
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
- Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
- Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
- Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Documents
TQC Company Video
Videos
Spezifikationen
- Bezeichnung:Test panel, cold rolled steel, smooth, degreased and cleaned
- Seq:17
- B×T×H:75×150×0,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.