AuftragsverfolgungKontakt
Testplatten | Avantor
Testplatten
Test panel, aluminium, chessboard printed, degreased and cleaned, 100×300×0,5 mm
Artikelnr. SIMEVF8518
Anbieter:   Industrial Physics
Testplatten
Artikelnr. SIMEVF8518
Anbieter:  Industrial Physics
Testplatten
Testplatten
Test panel, aluminium, chessboard printed, degreased and cleaned, 100×300×0,5 mm
Preis
2 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 300 ST
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
  • Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
  • Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
  • Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Test panel, aluminium, chessboard printed, degreased and cleaned
  • Seq:
    10
  • B×T×H:
    100×300×0,5 mm