AuftragsverfolgungKontakt
Testplatten | Avantor
Testplatten
Test panel, aluminium, matt, chromated alodine, 75×150×0,8 mm
Artikelnr. SIMEVF8525
Anbieter:   Industrial Physics
Testplatten
Artikelnr. SIMEVF8525
Anbieter:  Industrial Physics
Testplatten
Testplatten
Test panel, aluminium, matt, chromated alodine, 75×150×0,8 mm
Preis
1 020,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Die Verwendung von TQC-Testplatten fördert die Reproduzierbarkeit der physikalischen und chemischen Tests. Jede Platte ist mit einem Loch zum Aufhängen ausgestattet.
  • Konsistente und reproduzierbare Qualität mit perfekter Oberfläche - Keine Kratzer oder scharfe Kanten
  • Zur Verwendung mit physikalischen Tests: Haftung, Verlängerung, Stoßfestigkeit, Elastizität
  • Zum Testen von Beschichtungen: Lack, Farbe, Oberfläche, Textur
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Test panel, aluminium, matt, chromated alodine
  • Seq:
    12
  • B×T×H:
    75×150×0,8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.