AuftragsverfolgungKontakt
Temperature probes | Avantor
Temperature probes
Liquid probe, Type 80104, 0…1100 °C, 3×130 mm
Artikelnr. SIMETE5104
Anbieter:   Industrial Physics
Temperature probes
Artikelnr. SIMETE5104
Anbieter:  Industrial Physics
Temperature probes
Temperature probes
Liquid probe, Type 80104, 0…1100 °C, 3×130 mm
Preis
187,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These temperature probes can be connected to instruments suited for changeable probes (type ‘K’) using a plug connection.
  • Provided with a firm hand-grip and a one meter curled cable
  • Thicker probes have a longer response time
Dokumente
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0…1100 °C
  • Bezeichnung:
    Liquid probe
  • Seq:
    02
  • Typ:
    Type 80104
  • Ø×L:
    3×130 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.