AuftragsverfolgungKontakt
Temperature probes | Avantor
Temperature probes
Needle probe, Type 80106, 0…600 °C, 3×130 mm
Artikelnr. SIMETE5106
Anbieter:   Industrial Physics
Temperature probes
Artikelnr. SIMETE5106
Anbieter:  Industrial Physics
Temperature probes
Temperature probes
Needle probe, Type 80106, 0…600 °C, 3×130 mm
Preis
148,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These temperature probes can be connected to instruments suited for changeable probes (type ‘K’) using a plug connection.
  • Provided with a firm hand-grip and a one meter curled cable
  • Thicker probes have a longer response time
Dokumente
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0…600 °C
  • Bezeichnung:
    Needle probe
  • Seq:
    04
  • Typ:
    Type 80106
  • Ø×L:
    3×130 mm