AuftragsverfolgungKontakt
Hardness test sets | Avantor
Hardness test sets
Hardness pen (Ø×L = 14 /19×175 mm) 60 g, 0 − 3000 g
Artikelnr. 649-0038
Anbieter:   Industrial Physics
Hardness test sets
Artikelnr. 649-0038
Anbieter:  Industrial Physics
Hardness test sets
Hardness test sets
Hardness pen (Ø×L = 14 /19×175 mm) 60 g, 0 − 3000 g
Preis
616,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These hardness tests are pocket instruments for testing the hardness and wear/scratch resistance of materials such as coatings, lacquers, plastics or related products.
  • Body in anodised aluminium, tips in tungsten carbide
  • Can be used on both flat and curved surface
  • Clearly visible laser-engraved scale on the blue background
  • Ergonomic design with anti-slip texture on holding point
  • Available in two versions (Standard or Pro version)
Tip is drawn over the surface with a defined constant pressure. The pressure on the tip can be changed using the slide or by changing the spring.
After using this instument a visual mark on the surface indicate a fail of the surface hardness and wear/scratch resistance. Pen holder with guidance wheels, which provides very stable load on tip and makes it easier to apply force.
Lieferumfang: Standard version is supplied with three springs (0 to 300 g, graduation 10 g ; 0 to 1000 g, graduation 50 g ; 0 to 3000 g, graduation 150 g) and a tip (1 mm). Pro version includes the above as well as 0,5 and 0,75 mm tips.
Dokumente
Spezifikationen
  • Messbereich:
    0 − 3000 g
  • Bezeichnung:
    Hardness pen (Ø×L = 14 /19×175 mm) 60 g
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0039
    Tip for hardness test (Ø = 0,5 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 125,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0043
    Spring for hardness test (300 g)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 127,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0046
    Spare case for hardness pen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 48,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0045
    Spring for hardness test (3000 g)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 101,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0044
    Spring for hardness test (1000 g)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 118,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0041
    Tip for hardness test (Ø = 1 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 122,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 649-0040
    Tip for hardness test (Ø = 0,75 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 116,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.