AuftragsverfolgungKontakt
Basisprüfset | Avantor
Basisprüfset
Basisprüfset, mit zerstörungsfrei wirkendem Holz-Feuchtigkeitsmesser Caisson V1D6
Artikelnr. SIMESP5005
Anbieter:   Industrial Physics
Basisprüfset
Artikelnr. SIMESP5005
Anbieter:  Industrial Physics
Basisprüfset
Basisprüfset
Basisprüfset, mit zerstörungsfrei wirkendem Holz-Feuchtigkeitsmesser Caisson V1D6
Preis
892,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Basisprüfset erfüllen die Forderung nach aller Messungen und Tests in Bezug auf die Farbgebung.
 : Das Set umfasst einen Feuchtigkeitsmesser, ein digitales Thermometer/Hygrometer, einen Kompass, ein beleuchtetes Oberflächenmikroskop (zur Überprüfung von Oberfläche und Farbschicht), ein Cuttermesser aus Edelstahl, pH-Indikatorpapier (zur Prüfung des Säuregrad von Betonwänden und -fußböden), einen Keil (zur Prüfung der rückseitigen Toleranz und der Dicke von Glas), einen Teleskop-Inspektionsspiegel mit Lampe (Zur Durchführung von Sichtkontrollen), einen wasserfesten Markierstift und MasterPaintPlate (Multifunktionsgerät zur Messung von Nassschichtdicke, Kantenabdeckung, Glasstärke sowie zum Nachweisen einer Angabe zur Viskosität und Haftung der Beschichtung).
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Basisprüfset, mit zerstörungsfrei wirkendem Holz-Feuchtigkeitsmesser Caisson V1D6
  • Seq:
    002
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMESP3008
    Knife with rubber grip
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 30,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMESP6202
    Sturdy stainless steel bradle for dry rot inspection in timber
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 75,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMESP6400
    Water resistant marker
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 13,60 €