Test charts
Test charts with optical brightner, Weiß/schwarz, A5, 148×210 mm
Artikelnr. SIMEVF2344
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
- Dimensions from A6 up to A4
- Film laminated for an excellent solvent, chemical resistance, and film spread
- Section for the date, time, and test number
Suitable for determining hiding power, opacity, and spreading rate in coating laboratories and paint production.
Bestellinformation: A certificate is available for charts with an optical brightener.
Dokumente
Spezifikationen
- Format:A5
- Farbe:Weiß/schwarz
- Bezeichnung:Test charts with optical brightner
- Seq:04
- B×H:148×210 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.