Flow cups with fixed nozzle
Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm), 600 - 2000 cSt, 8 mm
Artikelnr. SIMEVF2051
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
These flow cups are composed of an anodised aluminium cup and a stainless steel nozzle.
Designed to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Zertifizierung: ISO 2431
Bestellinformation: Stand must be ordered separately.
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Spezifikationen
- Messbereich:600 - 2000 cSt
- Bezeichnung:Viscosity flow cup (max.W×H = 92×84 mm)
- Seq:05
- Becheröffnung:8 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SIMEVF2068Temperiermantel mit Dreifuß, für ISO- und AFNOR-AuslaufbecherEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 627,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 769-1151Viskositätsrechner, für die Umrechnung der Fließzeit in ViskositätEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 87,50 €